Få mere at vide
Sampling Systems™ Metaldetekterbare skeer med lange greb
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
Beskrivelse
- Pulverprøvetagning er let med vores metaldetekterbare skeer.
- De har et meget langt håndtag, hvilket betyder, at de er nemme at se, hvis de bliver tilbage i pudderet.
- De er fremstillet af en speciel robust, kemisk resistent kvalitet af PP.
- Hele serien er fremstillet i renrumsforhold og pakket i et klasse 7 (10.000) renrum.
- Dette sikrer produktets renhed.
- Det robuste design betyder, at de kan bruges i årevis eller bruges som et engangsprodukt direkte fra posen.
- Du skal blot pakke ud og bruge.
- De er ideelle til brug med væsker, cremer og pastaer.
- Den blå farve betyder, at de let kan ses, hvis de efterlades i materialet i overensstemmelse med HACCP-retningslinjerne.
- Fremstillet af højkvalitets PP.
- Overholder de seneste FDA og EU fødevarekrav.
- 20 ml volumen er en standardstørrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |