Få mere at vide
Sampling Systems™ Metaldetekterbare skovler med lange håndtag
Metaldetekterbare skovler med lange håndtag gør produktionsarbejdet nemt. Det lange håndtag er ideelt, når du vil nå ind til svært tilgængelige steder. Den specielle metaldetekterbare PP betyder, at materialet vil blive opfanget af røntgen og generelt detektionsudstyr.
Brand:  Sampling Systems™ M1040B-100
139.33 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 17504726
  • 147.00 DKK / Pakke med 4
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Vores metaldetekterbare skeer med lange håndtag er perfekte til både prøveudtagning og dispensering, når du arbejder med pulvere og granulat.
  • Det lange håndtag og den klare blå farve gør, at øserne er nemme at få øje på, hvis de bliver efterladt.
  • For at sikre renheden af scoops er de fremstillet og pakket i et renrum.
  • Den robuste karakter af disse scoops betyder, at de kan give mange års drift eller, til mere krævende anvendelser, kan de bruges som et engangsprodukt direkte fra posen.
  • Scoopsene er lavet af polypropylen, der er blevet blandet med et specielt fødevaregodkendt fyldstof.
  • Det er fyldstoffet, der gør scoops metal-detekterbare og X-Ray synlige.
  • Fyldstoffet er ensartet fordelt i hele scoopet, så selv små fragmenter af scoop kan stadig detekteres.
  • Du skal blot pakke ud og bruge.
  • Disse scoops er ideelle til brug med pulvere, granulat og pastaer.
  • Vores metaldetekterbare skovler med lange håndtag er designet til at være så lette at rengøre som muligt.
  • Hoveddelen af scoop'en har afrundede hjørner.
  • Fremstillet af fødevarekvalitet PP.
  • Overholder de seneste FDA- og EU-krav.
Tekniske data
Tekniske data
Polypropylen
100 mL
Blå
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer065817 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato28/11/2022 KatalognummerM1040B-100
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sampling Systems™ Metaldetekterbare skovler med lange håndtag > Metaldetekterbare skovler med lange håndtag; Kapacitet (metrisk): 100 ml; Farve: Blå; Materiale: Polypropylen