Få mere at vide
Edulab Metal Densitetskuber - Sæt af 7
Artikelnummer. 30280279
Skift visning
Produkttype:
Densitetskuber
Artikelnummer. Produkttype
30280279 Densitetskuber
1 options
Artikelnummer. 30280279 Leverandør Edulab Leverandørnr. VTN12302208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 DKK
    276.52 DKK / 1 sæt
    Spare 9.48 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Et komplet sæt af syv mærkede metalkuber, ideelle til klasseværelsesdemonstrationer og tæthedsundersøgelser.
  • Indeholder syv mærkede metalkuber lavet af messing, bly, zink, kobber, aluminium, jern og tin
  • Designet til praktiske klasseeksperimenter, der udforsker densitet og materialegenskaber
  • Hver kube giver ensartede resultater under standardbetingelser for temperatur og tryk
  • Hjælper eleverne med at forstå, hvordan densitet relaterer sig til masse og volumen i praktiske anvendelser
  • Leveres i en holdbar plastikopbevaringskasse til organisering og beskyttelse
  • Velegnet til fysiklektioner til at sammenligne forudsigelige tætheder på tværs af forskellige metaller
Tekniske data
Grad 9+
Format Sæt
Produkttype Densitetskuber
Sprog Dansk
Emne Fysik
Prop 65-overholdelse: På Produkt kombineret kræftreproduktion