Få mere at vide
SI Analytics™ ScienceLine Metal kombinationselektrode
Shop alle SI Analytics produkter
Model-:
Agcl 62
Del 61
Del 62
Del 6280
Længde (metrisk):
120 mm
170 mm
Knudepunkt:
Keramisk membran
Platinmembran
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Metalkombinationselektrode med stikhoved og tilslutningskabel
- Til brug med bestemmelse af syreværdi og halogenid (for det meste klorid)
- Til bestemmelse af jodtal, peroxicitetsværdi og generelle redoxtitreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stikhoved |
| Knudepunkt | Platinmembran |
| Materiale | Glas |
| Type | Metal kombinationselektrode |
| Intern reference | Silamid™ |
| Model- | Del 62 |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |