Få mere at vide
SI Analytics™ ScienceLine Metal kombinationselektrode
Artikelnummer. 10478952 Shop alle SI Analytics produkter
Model-:
Agcl 62
Del 61
Del 62
Del 6280
Længde (metrisk):
120 mm
170 mm
Knudepunkt:
Keramisk membran
Platinmembran
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10478952
Brand: SI Analytics™ 285102413
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ ScienceLine Metalkombinationselektrode er det første valg til titrering og kan bruges i en række applikationer såsom generelle redoxtitreringer.
  • Metalkombinationselektrode med stikhoved og tilslutningskabel
  • Til brug med bestemmelse af syreværdi og halogenid (for det meste klorid)
  • Til bestemmelse af jodtal, peroxicitetsværdi og generelle redoxtitreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Stikhoved
Knudepunkt Platinmembran
Materiale Glas
Type Metal kombinationselektrode
Til brug med (applikation) Halogenid titreringer
Intern reference Ag/AgCl
Model- Agcl 62
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 4 mm