Få mere at vide
SI Analytics™ ScienceLine Metal kombinationselektrode
Artikelnummer. 10241981 Shop alle SI Analytics produkter
Model-:
Agcl 62
Del 61
Del 62
Del 6280
Længde (metrisk):
120 mm
170 mm
Knudepunkt:
Keramisk membran
Platinmembran
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10241981
Brand: SI Analytics™ 285102249
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ ScienceLine Metalkombinationselektrode er det første valg til titrering og kan bruges i en række applikationer såsom generelle redoxtitreringer.
  • Metalkombinationselektrode med stikhoved og tilslutningskabel
  • Til brug med bestemmelse af syreværdi og halogenid (for det meste klorid)
  • Til bestemmelse af jodtal, peroxicitetsværdi og generelle redoxtitreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Stikhoved
Knudepunkt Keramisk membran
Materiale Glas
Type Metal kombinationselektrode
Intern reference Silamid™
Model- Del 6280
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm