Få mere at vide
SI Analytics™ Metalkombinationselektrode Pt 8280
Shop alle SI Analytics produkter
Konnektortyper:
Stikhoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Referencesystem: Silamid™
- Skaftmateriale: glas
- Elektrolyt: KCl 3 mol/l
- Tilslutningskabel: til stikhoved: f.eks L 1 A
- Fast kabel: 1 m langt, med stik A iflg. efter DIN 19262 eller med BNC stik
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stikhoved |
| Knudepunkt | KPG™ |
| Materiale | Glas skaft |
| Model- | Pt 8280 |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |