Få mere at vide
SI Analytics™ Metal kombinationselektrode
Shop alle SI Analytics produkter
Konnektortyper:
Stikhoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Referencesystem: Silamid™
- Glas skaft
- Fast Kabel: 1 m langt, med stik A iflg. efter DIN 19262 eller med BNC stik
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stikhoved |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Type | Pt 6880 |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 6 mm spids |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |