Få mere at vide
Metaltilsætningsstandard, MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17972636
Skift visning
Mængde:
100 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972636 200 g
17964216 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972636 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMA6900200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Metaltilsætningsstandard, MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt kulbrinteolie
Mængde 200 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Barium 900 μg/g/Boron 900 μg/g/Calcium 900 μg/g/Magnesium 900 μg/g/Phosphorus 900 μg/g/Zinc 900 μg/g