Få mere at vide
Metaltilsætningsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17970486
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
200 g
400 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970486 50 g
17964396 100 g
17914316 400 g
17972836 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17970486 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMA590050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Metaltilsætningsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
CAS 7723-14-0, 7439-95-4, 7440-70-2, 7440-39-3, 7440-66-6
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt kulbrinteolie
Mængde 50 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Phosphorus 896.9 μg/g/Magnesium 897.4 μg/g/Calcium 897.9 μg/g/Barium 898.5 μg/g/Zinc 898.7 μg/g