Få mere at vide
Metaltilsætningsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Beskrivelse
Metaltilsætningsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Mængde | 100 g |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Barium 900 μg/g/Calcium 900 μg/g/Magnesium 900 μg/g/Phosphorus 900 μg/g/Zinc 900 μg/g |