Få mere at vide
Metaltilsætningsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17914316
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
200 g
400 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914316 400 g
17964396 100 g
17972836 200 g
17970486 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17914316 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMA5900400G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Metaltilsætningsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium/Zinc/Phosphorus/Calcium/Magnesium
CAS 7440-39-3, 7440-66-6, 7723-14-0, 7440-70-2, 7439-95-4
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Barium/Zinc/Phosphorus/Calcium/Magnesium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt kulbrinteolie
Mængde 400 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Barium 900 μg/g/Zinc 900.1 μg/g/Phosphorus 900.3 μg/g/Calcium 900.4 μg/g/Magnesium 900.4 μg/g