Få mere at vide
Metaltilsætningsstandard, MA3: Ca @ 5000; P, Zn @ 1600 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Beskrivelse
Metaltilsætningsstandard, MA3: Ca @ 5000; P, Zn @ 1600 μg/g i kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus/Zinc/Calcium |
| CAS | 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus/Zinc/Calcium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt kulbrinteolie |
| Mængde | 200 g |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 1600 μg/g/Zinc 1600 μg/g/Calcium 5000 μg/g |