missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metahexamide, TRC

Artikelnummer. 30476340
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476340 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22560050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metahexamide
CAS 565-33-3
Molekylær formel C14 H21 N3 O3 S
Mængde 50 mg
Synonym Benzenesulfonamide, 3-amino-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-cyclohexyl-3-(4-methylmetanilyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(3-Amino-p-tolylsulfonyl)-3-cyclohexylurea, 3-Amino-4-methylbenzenesulfonylcyclohexylurea, Euglycin, Glyhexylamide, Glyhexylamine isodiane, Melanex, Metahexamide, Methahexamide, Methexamide, N-Cyclohexyl-N'-(3-amino-4-methylbenzenesulfonyl)urea, S 1600, WP 40
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-10-7-8-12(9-13(10)15)21(19,20)17-14(18)16-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6,15H2,1H3,(H2,16,17,18)
SMIL Cc1ccc(cc1N)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2
IUPAC navn 1-(3-amino-4-methylphenyl)sulfonyl-3-cyclohexylurea
Molekylvægt (g/mol) 311.4
Formel vægt 311.1304
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.