missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metahexamide, TRC

Artikelnummer. 30468130
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468130 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2256005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metahexamide
CAS 565-33-3
Molekylær formel C14 H21 N3 O3 S
Mængde 5 mg
Synonym Benzenesulfonamide, 3-amino-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-cyclohexyl-3-(4-methylmetanilyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(3-Amino-p-tolylsulfonyl)-3-cyclohexylurea, 3-Amino-4-methylbenzenesulfonylcyclohexylurea, Euglycin, Glyhexylamide, Glyhexylamine isodiane, Melanex, Metahexamide, Methahexamide, Methexamide, N-Cyclohexyl-N'-(3-amino-4-methylbenzenesulfonyl)urea, S 1600, WP 40
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-10-7-8-12(9-13(10)15)21(19,20)17-14(18)16-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6,15H2,1H3,(H2,16,17,18)
SMIL Cc1ccc(cc1N)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2
IUPAC navn 1-(3-amino-4-methylphenyl)sulfonyl-3-cyclohexylurea
Molekylvægt (g/mol) 311.4
Formel vægt 311.1304
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.