missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metaflumizone, TRC

Artikelnummer. 17942895
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17942895 50 mg
17914125 1 g
17983945 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17942895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22582550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 139968-49-3
Molekylær formel C24 H16 F6 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 506.4
Synonym 2-[2-(4-Cyanophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]hydrazinecarboxamide, Altrevin, Alverde, BAS 320, BAS 32001, BAS 320021, BAS 3201, BAS 320I, BASF 320, Metaflumizone, NNI 0250
IUPAC navn 1-[[2-(4-cyanophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
SMIL FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NN=C(Cc2ccc(cc2)C#N)c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metaflumizone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H16F6N4O2/c25-23(26,27)18-3-1-2-17(13-18)21(12-15-4-6-16(14-31)7-5-15)33-34-22(35)32-19-8-10-20(11-9-19)36-24(28,29)30/h1-11,13H,12H2,(H2,32,34,35)
Formel vægt 506.1177
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.