Få mere at vide
Metaflumizone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309614
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309614 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309614 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14918500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaflumizone
CAS 139968-49-3
Analyt- eller komponentnavne Metaflumizone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C24 H16 F6 N4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C24H16F6N4O2/c25-23(26,27)18-3-1-2-17(13-18)21(12-15-4-6-16(14-31)7-5-15)33-34-22(35)32-19-8-10-20(11-9-19)36-24(28,29)30/h1-11,13H,12H2,(H2,32,34,35)/b33-21+
SMIL FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)N\N=C(/Cc2ccc(cc2)C#N)\c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
IUPAC navn 1-[(E)-[2-(4-cyanophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 506.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 506.1177 g/mol