Få mere at vide
Metadoxine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16434637 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16434637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1898
MedChemExpress Metadoxine blocks adipocyte differentiation in association with inhibition of the protein kinase A-cAMP response element binding protein (PKA-CREB) pathway.
Metadoxine blocks adipocyte differentiation in association with inhibition of the protein kinase A-cAMP response element binding protein (PKA-CREB) pathway.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metadoxine
CAS 74536-44-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H18N2O6
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 155 mg/mL (519.63 mM)
SMIL O=C(O)[C@H](CC1)NC1=O.OCC2=C(CO)C(O)=C(C)N=C2
Molekylvægt (g/mol) 298.29
Formel vægt 298.29
Procent renhed 99.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism