Få mere at vide
Metacresol (3-methylphenol), Mikromol™
Artikelnummer. 18060560
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18060560 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060560 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1132.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Metacresol (3-methylphenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Analyt- eller komponentnavne 3-Methylphenol (m-Cresol)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
SMIL Cc1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 108,0575 g/mol