Få mere at vide
Metacresol (3-Methylphenol), LoGiCal
Artikelnummer. 30464042
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464042 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464042 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1132.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Analyt- eller komponentnavne 3-Methylphenol (m-Cresol)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-methylphenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 108,0575 g/mol