Få mere at vide
Metachloridine, LoGiCal
Artikelnummer. 30457545
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30457545 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30457545
Brand: LoGiCal LGCFOR3141.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metachloridine
CAS 565-36-6
Analyt- eller komponentnavne Metachloridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H9 Cl N4 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 3-amino-N-(5-chloro-2-pyrimidinyl)-, Metanilamide, N1-(5-chloro-2-pyrimidinyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(m-Aminobenzenesulfonamido)-5-chloropyrimidine, 2-Metanilamido-5-chloropyrimidine, Metachloridine, NSC 34646, SN 11437
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-7-5-13-10(14-6-7)15-18(16,17)9-3-1-2-8(12)4-9/h1-6H,12H2,(H,13,14,15)
Løsningstype Neat
SMIL Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ncc(Cl)cn2
IUPAC navn 3-amino-N-(5-chloropyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 284.72
Mængde 5 mg
Formel vægt 284.0135 g/mol