Få mere at vide
Metabutethamine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30457508
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30457508 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30457508
Brand: LoGiCal LGCFOR3129.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metabutethamine Hydrochloride
CAS 553-58-2
Analyt- eller komponentnavne Metabutethamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metabutethamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-10(2)9-15-6-7-17-13(16)11-4-3-5-12(14)8-11;/h3-5,8,10,15H,6-7,9,14H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CC(C)CNCCOC(=O)c1cccc(N)c1
IUPAC navn 2-(2-methylpropylamino)ethyl 3-aminobenzoate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 272.77
Mængde 5 mg
Formel vægt 272.1292 g/mol