Få mere at vide
Vinylchlorid i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12972974 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12972974 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12972974 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P857620
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylchloride (C2H3CL)
Emballage Ampul
CAS 75-01-4
Fysisk form Væske
Molekylær formel C2H3Cl
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C=CCl
IUPAC navn chlorethen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 62.496
PubChem CID 6338
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:28509
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • vinyl chloride; chloroethylene 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, vinyl chloride