Få mere at vide
Triphenylphosphat i methyl-tert.butylether 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996013 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12996013 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12996013 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F113331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphate (Triphenyl phosphate) 
Emballage Ampul
CAS 115-86-6
Molekylær formel C18H15O4P
Koncentration 500 μg/mL
MDL nummer MFCD00003031
InChI nøgle XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn triphenylphosphat
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:35033