Få mere at vide
Triphenylphosphate in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12990344 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12990344 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12990344 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P857240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphate
Emballage Ampoule
CAS 115-86-6
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C18H15O4P
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00003031
InChI nøgle XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn triphenyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:35033