Få mere at vide
Trifluralin-D14 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12930334 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12930334 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12930334 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P856720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluralin-D14
Emballage Ampoule
CAS 347841-79-6
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C13H16F3N3O4
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle ZSDSQXJSNMTJDA-ZLKPZJALSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Nonane
Molekylvægt (g/mol) 349.369
PubChem CID 102602132
Mængde 1 mL