missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tri-allat i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12990234 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12990234 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12990234 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P854980

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tri-allate
Emballage Ampul
CAS 2303-17-5
Fysisk form Væske
Molekylær formel C10H16Cl3NOS
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1648
InChI nøgle MWBPRDONLNQCFV-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(C)N(C(C)C)C(=O)SCC(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn S-(2,3,3-trichlorprop-2-enyl)N,N-di(propan-2-yl)carbamothioat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 304.654
PubChem CID 5543
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:81978
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Tri-allate 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.