Få mere at vide
trans-1,2-dichlorethen i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12985384 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12985384 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12985384 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P818760
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Dichloroethene
Emballage Ampul(er)
CAS 156-60-5
Molekylær formel C2H2Cl2
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00062942
InChI nøgle KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
SMIL Cl\C=C\Cl
IUPAC navn (1E)-1,2-dichlorethen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 96.94
PubChem CID 638186
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:29027