Få mere at vide
trans-1,2-dichlorethen i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12975384 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12975384 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12975384 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P818750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Dichloroethene
Emballage Ampul(er)
CAS 156-60-5
Molekylær formel C2H2Cl2
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00062942
InChI nøgle KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
SMIL Cl\C=C\Cl
IUPAC navn (1E)-1,2-dichlorethen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 96.94
PubChem CID 638186
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:29027