Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toxaphene |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 8001-35-2 |
| Koncentration | 2500 μg/mL |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Mængde | 1 mL |