Få mere at vide
Thiodicarb in Ethyl Acetate 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900194 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12900194 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12900194 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P854090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiodicarb
Emballage Ampoule
CAS 59669-26-0
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C10H18N4O4S3
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle XDOTVMNBCQVZKG-MKICQXMISA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(=NOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)ON=C(C)SC)SC
IUPAC navn methyl (1E)-N-[methyl-[methyl-[(E)-1-methylsulfanylethylideneamino]oxycarbonylamino]sulfanylcarbamoyl]oxyethanimidothioate
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethyl Acetate
Molekylvægt (g/mol) 354.458
PubChem CID 9601227
Mængde 1 mL