missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thiodicarb in Ethyl Acetate 10μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12990184 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12990184 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12990184 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P854080

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiodicarb
Emballage Ampoule
CAS 59669-26-0
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C10H18N4O4S3
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle XDOTVMNBCQVZKG-MKICQXMISA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(=NOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)ON=C(C)SC)SC
IUPAC navn methyl (1E)-N-[methyl-[methyl-[(E)-1-methylsulfanylethylideneamino]oxycarbonylamino]sulfanylcarbamoyl]oxyethanimidothioate
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethyl Acetate
Molekylvægt (g/mol) 354.458
PubChem CID 9601227
Mængde 10 mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.