missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thiodicarb i acetone 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12980184 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Unit Size:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
12980184 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12980184 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P854070

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Specifications

Kemisk navn eller materiale Thiodicarb
Emballage Ampul
CAS 59669-26-0
Fysisk form Væske
Molekylær formel C10H18N4O4S3
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1090
InChI nøgle XDOTVMNBCQVZKG-MKICQXMISA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(=NOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)ON=C(C)SC)SC
IUPAC navn methyl (1E)-N-[methyl-[methyl-[(E)-1-methylsulfanylethylidenamino]oxycarbonylamino]sulfanylcarbamoyl]oxyethanimidothioat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 354.458
PubChem CID 9601227
Mængde 1 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Thiodicarb 100ug/ml in acetone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.