Tekniske data
| Emballage | Ampoule |
| CAS | 79277-27-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thifensulfuron-methyl in Methanol |
| Molekylær formel | C12H13N5O6S2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| InChI nøgle | AHTPATJNIAFOLR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=NC(=NC(=N1)OC)NC(=O)NS(=O)(=O)C2=C(SC=C2)C(=O)OC |
| Element | Thifensulfuron-methyl |
| IUPAC navn | methyl 3-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]thiophene-2-carboxylate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Standard solution Thifensulfuron-methyl 100ug/ml in methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i