Learn More
Terbuthylazin-desethyl i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12950124 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 mL
Unit Size:
10ml
Product Code. Mængde unitSize
12950124 10 mL 10ml
1 options
Product Code. 12950124 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P852890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Terbuthylazine-desethyl
Emballage Ampul
CAS 30125-63-4
Fysisk form Væske
Molekylær formel C7H12ClN5
Koncentration 10 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle LMKQNTMFZLAJDV-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(C)(C)NC1=NC(=NC(=N1)N)Cl
IUPAC navn 2-N-tert-butyl-6-chlor-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 201.658
PubChem CID 108201
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:83522
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Terbuthylazine-desethyl 10ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i