Få mere at vide
Terbumeton-desethyl i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbumeton-desethyl |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 30125-64-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C8H15N5O |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | HSYISQLUXXBNFW-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | CC(C)(C)NC1=NC(=NC(=N1)N)OC |
| IUPAC navn | 2-N-tert-butyl-6-methoxy-1,3,5-triazin-2,4-diamin |
| Vis mere |