Få mere at vide
Terbumeton-desethyl i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12970114 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12970114
Brand: Fisher Chemical P852730
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Terbumeton-desethyl
Emballage Ampul
CAS 30125-64-5
Fysisk form Væske
Molekylær formel C8H15N5O
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle HSYISQLUXXBNFW-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(C)(C)NC1=NC(=NC(=N1)N)OC
IUPAC navn 2-N-tert-butyl-6-methoxy-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 197.242
PubChem CID 185719
Mængde 10 mL
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt