missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Teflubenzuron |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 83121-18-0 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C14H6Cl2F4N2O2 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| FN nummer | 1090 |
| InChI nøgle | CJDWRQLODFKPEL-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)NC(=O)NC2=CC(=C(C(=C2F)Cl)F)Cl)F |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Standard solution Teflubenzuron 100ug/ml in acetone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?