Få mere at vide
TBTC i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12910264 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12910264 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12910264 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P855380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBTC
Emballage Ampul
CAS 1461-22-9
Fysisk form Væske
Molekylær formel C12H27ClSn
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
IUPAC navn tributyl(chlor)stannan
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 325.508
PubChem CID 15096
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:79734