Få mere at vide
TBTC i DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900264 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12900264 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12900264 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P855370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBTC
Emballage Ampul
CAS 1461-22-9
Fysisk form Væske
Molekylær formel C12H27ClSn
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
IUPAC navn tributyl(chlor)stannan
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 325.508
PubChem CID 15096
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:79734