Få mere at vide
Saliciylsyre i isopropanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996083 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12996083 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12996083 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F116061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saliciylic acid
Emballage Ampul
CAS 69-72-7
Molekylær formel C7H6O3
Koncentration 2000 μg/mL
MDL nummer MFCD00002439
InChI nøgle YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC navn 2-hydroxybenzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol (2-propanol)
Molekylvægt (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:16914