Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saliciylic acid |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 69-72-7 |
| Molekylær formel | C7H6O3 |
| Koncentration | 2000 μg/mL |
| MDL nummer | MFCD00002439 |
| InChI nøgle | YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
| IUPAC navn | 2-hydroxybenzoesyre |
| Vis mere |