Få mere at vide
Saliciylsyre i isopropanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956893 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12956893 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 12956893
Brand: Fisher Chemical P878490
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Ampul
CAS 69-72-7
Analyt- eller komponentnavne Saliciylic acid in Isopropanol
Molekylær formel C7H6O3
Koncentration 2000 μg/mL
MDL nummer MFCD00002439
InChI nøgle YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Element Saliciylic Acid
IUPAC navn 2-hydroxybenzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
Mængde 5 mL
ChEBI CHEBI:16914