Få mere at vide
Quintozene i methyl-tert.butylether 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12956143 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12956143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F120131
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quintozene (Pentachloronitrobenzene) 
Emballage Ampul
CAS 82-68-8
Molekylær formel C6Cl5NO2
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachlor-6-nitrobenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34908