Learn More
Quintozene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12946023 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
12946023 1 mL 1mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12946023 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F113591
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Packaging Ampoule
CAS 82-68-8
Molecular Formula C6Cl5NO2
Concentration 100 μg/mL
UN Number 1230
InChI Key LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitrobenzene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:34908
Chemical Name or Material Quintozene (Pentachloronitrobenzene) 
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Quintozene,pentachloronitrobenzene 100ug/ml in methanol
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Flammable liquid Category 2
  • Acute toxicity Category 3
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H370-Causes damage to organs.
Consigli di prudenza
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P361+P364-Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.