Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quintozene (Pentachloronitrobenzene) |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 82-68-8 |
| Molekylær formel | C6Cl5NO2 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| FN nummer | 1230 |
| InChI nøgle | LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentachlor-6-nitrobenzen |
| Vis mere |