missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quinoxyfen i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12986543 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12986543 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12986543 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P850880

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quinoxyfen
Emballage Ampul
CAS 124495-18-7
Fysisk form Væske
Molekylær formel C15H8Cl2FNO
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD03265638
FN nummer 1230
InChI nøgle WRPIRSINYZBGPK-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL FC1=CC=C(OC2=C3C(Cl)=CC(Cl)=CC3=NC=C2)C=C1
IUPAC navn 5,7-dichlor-4-(4-fluorphenoxy)quinolin
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 308.13
PubChem CID 3391107
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:82040
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Quinoxyfen,5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.