Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimethanil |
| Emballage | Ampoule |
| CAS | 53112-28-0 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylær formel | C12H13N3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| InChI nøgle | ZLIBICFPKPWGIZ-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | CC1=CC(=NC(=N1)NC2=CC=CC=C2)C |
| IUPAC navn | 4,6-dimethyl-N-phenylpyrimidin-2-amine |
| Vis mere |