Få mere at vide
Pyrimethanil in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996533 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12996533 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12996533 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P850750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethanil
Emballage Ampoule
CAS 53112-28-0
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C12H13N3
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle ZLIBICFPKPWGIZ-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)NC2=CC=CC=C2)C
IUPAC navn 4,6-dimethyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 199.257
PubChem CID 91650
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:8674