missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrimethanil in Cyclohexane 100μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12976533 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12976533 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12976533 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P850730

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Pyrimethanil
Emballage Ampoule
CAS 53112-28-0
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C12H13N3
Koncentration 100 μg/mL
FN nummer 1145
InChI nøgle ZLIBICFPKPWGIZ-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)NC2=CC=CC=C2)C
IUPAC navn 4,6-dimethyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane
Molekylvægt (g/mol) 199.257
PubChem CID 91650
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:8674
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Pyrimethanil 100ug/ml in cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.