Få mere at vide
Pyrene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12906513 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12906513 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12906513 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P850300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrene
Emballage Ampoule
CAS 129-00-0
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C16H10
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
IUPAC navn pyrene
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 202.256
PubChem CID 31423
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:39106