Få mere at vide
Pyrene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996503 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12996503 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12996503 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P850290
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrene
Emballage Ampoule
CAS 129-00-0
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C16H10
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
IUPAC navn pyrene
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 202.256
PubChem CID 31423
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:39106